Merck
8.51009
PyBOP®
greener alternative
Novabiochem®
Synonyme(s) :
PyBOP®, Hexafluorophosphate de benzotriazole-1-yl-oxy-tris(pyrrolidino)phosphonium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H28N6OP · F6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.39
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
140-155 °C
application(s)
peptide synthesis
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P+](N5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1cccc2
InChI
1S/C18H28N6OP/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2/q+1
InChI key
WGNZRLMOMHJUSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins l'un des douze principes de la chimie verte. Le PyBOP est largement utilisé comme alternative au BOP, l'objectif étant d'éviter la formation d'hexaméthylphosphoramide (HMPA), un sous-produit cancérigène. Cliquez ici pour de plus amples informations.
Réactif standard de couplage in situ pour la synthèse peptidique [1,2,3,4,5] en phase solide. Ce produit peut remplacer le BOP dans toutes les applications, sans détérioration des performances. Contrairement aux réactifs à base d'uronium, le PyBOP® ne génère pas de sous-produits guanidinés lors des réactions de cyclisation et de condensation de fragments.
Protocoles associés et articles techniques
Guide de sélection des réactifs de couplage
Références bibliographique
[1] J. Martinez, et al. (1985) J. Med. Chem., 28, 1874.
[2] J. Coste, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 205.
[3] G. B. Fields, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 241.
[4] T. Høeg-Jensen, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 7617.
[5] R. von Eggelkraut-Gottanka, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 3551.
Analysis Note
Couleur (aspect) : blanc à légèrement jaune voire beige
Apparence de la substance (aspect) : poudre
Identité (IR) : test réussi
Dosage (HPLC, % d'aire) : ≥ 99,0 % (a/a)
Solubilité (1 mmole dans 2 ml de DMF) : clairement soluble
Other Notes
Remplace : 01-62-0016
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c