557368
Rotenone
≥98% (HPLC), solid, NADH-CoQ reductase inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
Rotenone
About This Item
Produits recommandés
product name
Rotenone, A mitochondrial toxin and a potent, reversible, and competitive inhibitor of complex I (NADH-CoQ reductase) of the respiratory chain.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
Clé InChI
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
NADH-CoQ reductase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Higgins, D.S., Jr. and Greenamyre, J.T. 1996. J. Neurosci. 16, 3807.
Cunningham, M.L., et al. 1995. Cancer Lett. 95, 93.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3