A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
7615308
MDL number:
Assay:
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Oligomycine from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15-,21-18+
InChI key
MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJSA-N
General description
Structure chimique : macrolide
Application
L′oligomycine de Streptomyces diastatochromogenes a été utilisée :
- Dans l′inhibition de la production d′ATP mitochondriale dans des cellules atteintes du syndrome de Leigh (SL).
- Dans un essai sur la respiration liée à l′ATP et sur la capacité de respiration maximale dans des astrocytes.
- Dans la mesure de la vitesse de consommation de l′oxygène (OCR) et du taux d′acidification extracellulaire dans des lignées de cellules de cancer du sein.
Biochem/physiol Actions
L'oligomycine appartient au groupe d'antibiotiques des macrolides. Elle inhibe l'ATP synthase mitochondriale et le transfert des groupements phosphoryle. L'oligomycine interagit avec la sous-unité c de la partie Fo de l'ATP synthase et perturbe le transfert des protons.
Other Notes
Mélange des oligomycines A, B et C.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
flash_point_c
No data available