Nom du produit
Bafilomycine A1 from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
film
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1\C=C\C=C(C)\C[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)\C=C(C)\C=C(OC)C(=O)OC1[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]2(O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@H](O2)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
InChI key
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
General description
Application
- comme inhibiteur d'autophagie afin d'étudier ses effets sur la stéatose hépatique dans des hépatocytes humains
- comme inhibiteur de l'ATPase à protons de type vacuolaire afin d'étudier ses effets sur la viabilité cellulaire, le taux de cellules positives à l'iodure de propidium et la sécrétion d'insuline stimulée par le glucose chez la souris dans des cellules INS-1
- comme inhibiteur de l'ATPase à protons de type vacuolaire afin d'étudier ses effets sur la dégradation de la protéine tau chez l'homme dans des cellules SH-SY5Y
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bafilomycine A1 from Streptomyces griseus
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe