Principaux documents
1.11597
SAFC
Parteck® SI 400 LEX (sorbitol)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF, JP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sorbitol Parteck®, D-(−)-glucitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-061-5
Agence
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
94-96 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Solubilité
2350 g/L
Densité
1.49 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le sorbitol est un polyol qui est très utilisé comme stabilisant et comme tonique dans la formulation de biomolécules.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
Afficher tout
Contenu apparenté
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.