1.37096
D-Mannitol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Mannitol
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
290-295 °C/4 hPa
Pf
167-170 °C (lit.)
Solubilité
213 g/L
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le D(-)-mannitol Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Application
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.