1.09535
Bandelettes indicatrices de pH, pH 0 - 14, indicateur universel
non-bleeding, pH range 0-14, graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Synonyme(s) :
Bandelette réactive pour mesurer le pH, pH 0 à 14, indicateur universel, Bandelettes réactives pour mesurer le pH, pH 0 à 14, indicateur universel
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Bandelettes indicatrices de pH, pH 0 - 14, indicateur universel, non-bleeding, pH range 0-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, for use with MQuant® StripScan App
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for ISO 21675 2019
suitable for SM 5210
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Caractéristiques
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
Plage de pH
0-14
Application(s)
PFAS testing
Compatibilité
for use with MQuant® StripScan App
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Liaison
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
An easy-to-use and economical approach for reliable determination of pH of soft drinks with MQuant® pH test strips and MQuant® StripScan App.
An easy-to-use and economical approach for reliable determination of pH of soft drinks with MQuant® pH test strips and MQuant® StripScan App.
An easy-to-use and economical approach for reliable determination of pH of soft drinks with MQuant® pH test strips and MQuant® StripScan App.
Détermination facile à utiliser, économique et fiable du pH des jus de fruits par smartphone avec les bandelettes de pH MQuant® et l'appli MQuant® StripScan.