Documents
1.03583
SAFC
Parteck® SI 150 (Sorbitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, JSFA, E 420
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sorbitol Parteck®, D-(−)-glucitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro E:
E420
Agence
BP
JP
JSFA
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Taille des particules
(see specification)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
94-96 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Solubilité
2350 g/L
Densité
1.49 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pour faire face aux problèmes de formulation galénique, nous avons eu recours à des techniques d'ingénierie des particules pour mettre au point des excipients fonctionnels spécialement adaptés aux formes pharmaceutiques solides. Les produits de notre gamme Parteck® possèdent des propriétés particulaires uniques qui en font des excipients particulièrement performants pour la fabrication des comprimés, certaines technologies de délivrance de médicament ou l'amélioration de la solubilité.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'excipient Parteck® SI est un sorbitol directement compressible qui allie d'une part un excellent comportement à la granulation et à la compression, donnant des comprimés brillants et très robustes, et d'autre part un goût et une texture en bouche agréables. Sa surface spécifique exceptionnellement élevée permet une désintégration et une dissolution rapides des comprimés, même très durs, tout en assurant la bonne uniformité de teneur des formes faiblement dosée en principe actif. L'excipient Parteck® SI est décliné en une multitude de granulométries et de qualités pour répondre aux besoins d'un très large éventail d'applications.
Caractéristiques et avantages
  • Excellentes propriétés de compression directe
  • Grande capacité de dilution et d'adsorption
  • Surface plus grande et hautement structurée
  • Faible hygroscopicité
  • Faible quantité de sucres réducteurs
Stockage et stabilité
Température de stockage : aucune restriction.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable