1.03140
Parteck® SI 400 (sorbitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, E 420, JSFA
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sorbitol Parteck®
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
JSFA
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
coarse powder
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Qualité
E 420
Taille des particules
(see specification)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
94-96 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Solubilité
2350 g/L
Densité
1.49 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Caractéristiques et avantages
- Excellentes propriétés de compression directe
- Grande capacité de dilution et d'adsorption
- Surface plus grande et hautement structurée
- Faible hygroscopicité
- Faible quantité de sucres réducteurs
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.