Principaux documents
919578
Sigma-Aldrich
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl
Synonyme(s) :
(PAd2-Dalphos)Ni()
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H43ClNiO6P2
Poids moléculaire :
691.78
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
Application
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl is an air-stable precatalyst developed in the Stradiotto lab for cross coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jillian S K Clark et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(19), 6391-6395 (2019-03-16)
Base-metal catalysts capable of enabling the assembly of heteroatom-dense molecules by cross-coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides, while sought-after given the ubiquity of unsymmetrical di(hetero)arylamino fragments in pharmacophores, are unknown. Herein, we disclose the new "double cage" bisphosphine PAd2-DalPhos