Key Documents
751413
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine
98%
Synonyme(s) :
2-(Di-1-adamantylphosphino)-N,N-dimethylaniline, 2-(Di-1-adamantylphosphino)dimethylaminobenzene, 2-[Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphino]-N,N-dimethylbenzeneamine, Me-Dalphos
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H40NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Pf
237-242 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccccc1P([C@@]23C[C@@H]4C[C@@H](C[C@@H](C4)C2)C3)[C@@]56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,27-,28-
Clé InChI
MILNYLCUWRWYBI-XMCXLQRDSA-N
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
Contenu apparenté
The main focus of the Stradiotto group has centered on the development and application of novel electronically rich, sterically encumbered P,N-based ancillary ligands for use in late metal catalysis, including Pd and Au chemistry.