Key Documents
759198
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-1-piperidinylphenylphosphine
95%
Synonyme(s) :
2-(Di-1-adamantylphosphino)phenylpiperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H44NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
225-230 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[H][C@]1(C[C@](C2)([H])C3)C[C@]3([H])C[C@]2([P@@](C4=CC=CC=C4N5CCCCC5)[C@@]67C[C@@](C8)([H])C[C@@](C[C@@]8([H])C7)([H])C6)C1
InChI
1S/C31H44NP/c1-4-8-32(9-5-1)28-6-2-3-7-29(28)33(30-16-22-10-23(17-30)12-24(11-22)18-30)31-19-25-13-26(20-31)15-27(14-25)21-31/h2-3,6-7,22-27H,1,4-5,8-21H2/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,30-,31-
Clé InChI
FPQYIRBFZLNVLL-OSESXBJYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
DalPhos ligands enable Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation with good functional group tolerance.
Contenu apparenté
The main focus of the Stradiotto group has centered on the development and application of novel electronically rich, sterically encumbered P,N-based ancillary ligands for use in late metal catalysis, including Pd and Au chemistry.