Key Documents
919551
Sigma-Aldrich
PAd2-DalPhos
≥95%
Synonyme(s) :
1-((1,3,5,7-Tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantan-8-yl)-2-(1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantan-8-yl)benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H36O6P2
Poids moléculaire :
506.51
Code UNSPSC :
12352001
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Pf
234-237 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Application
PAd2-DalPhos is ligand developed in the Stradiotto lab that when combined with a Ni(II) source forms an air stable precatalyst for cross coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jillian S K Clark et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(19), 6391-6395 (2019-03-16)
Base-metal catalysts capable of enabling the assembly of heteroatom-dense molecules by cross-coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides, while sought-after given the ubiquity of unsymmetrical di(hetero)arylamino fragments in pharmacophores, are unknown. Herein, we disclose the new "double cage" bisphosphine PAd2-DalPhos