Key Documents
900592
Sigma-Aldrich
(PAd-DalPhos)NiCl(otol)
Synonyme(s) :
[8-[2-[bis(2-methylphenyl)phosphino-κP]phenyl]-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane-κP8]chloro(2-methylphenyl)-, (SP-4-2)-Nickel
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H41ClNiO3P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
689.81
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Chaîne SMILES 
CC(C=CC=C1)=C1P2(C3=C(C)C=CC=C3)C4=CC=CC=C4P5([Ni]2(C6=C(C)C=CC=C6)Cl)[C@](C)(O7)C[C@]8(C)O[C@@]7(C)C[C@](C)5O8
Application
Air stable Ni catalyst for C(sp2)-N coupling.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable