902187
Eau-18O
(for PET), ≥98 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
H218O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
20.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Description
Normalized with respect to hydrogen
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥98 atom % 18O
Essai
≥99%
Forme
liquid
Technique(s)
PET imaging: suitable
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Compatibilité
(for PET)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Application
Appropriate for PET applications.
Conditionnement
10 g, 20 g, and 50 g pack sizes are packaged in a GMP environment and are in septum sealed bottles.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable