Key Documents
609889
Sigma-Aldrich
Methanol-18O
95 atom % 18O
Synonyme(s) :
Methyl alcohol-18O
About This Item
Formule linéaire :
CH318OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
C[18OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+2
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-HQMMCQRPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves