487090
Eau-18O
99 atom % 18O
Synonyme(s) :
18O Labeled water
About This Item
Produits recommandés
Description
Normalized with respect to hydrogen
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99 atom % 18O
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable