A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H20O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
236-018-2
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +11°, c = 6 in chloroform
mp
126-128 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(16)20-11-10(5-15)24-14(23-9(4)19)13(22-8(3)18)12(11)21-7(2)17/h10-15H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
FEQXFAYSNRWXDW-RKQHYHRCSA-N
General description
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)