524212
N-Methyldiphenylamine
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.623 (lit.)
pb
293 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
Clé InChI
DYFFAVRFJWYYQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter