242586
Diphenylamine
ACS reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
DPA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.82 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 108 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
1175 °F
Résidus de calcination
≤0.03%
pb
302 °C (lit.)
Pf
50-53 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: passes test
Traces d'anions
nitrate (NO3-): passes test
Adéquation
passes test for sensitivity to nitrate
Chaîne SMILES
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clé InChI
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... UGT1A4(54657)
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney,Liver,spleen
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges