Principaux documents
129380
Sigma-Aldrich
4-Ethylcyclohexanone
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C6H9(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Beilstein:
1924964
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
192-194 °C (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CCC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
OKSDJGWHKXFVME-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Ethylcyclohexanone was used to study the biotransformations of 4-Ethylcyclohexanone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
145.4 °F
Point d'éclair (°C)
63 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Miyazawa M, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 75(2), 143-146 (2000)
Qinglei Meng et al.
Nature communications, 8, 14190-14190 (2017-02-01)
Cyclohexanone and its derivatives are very important chemicals, which are currently produced mainly by oxidation of cyclohexane or alkylcyclohexane, hydrogenation of phenols, and alkylation of cyclohexanone. Here we report that bromide salt-modified Pd/C in H