H9882
4-Hydroxybenzhydrazide
powder, ≥97%
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzoylhydrazine, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
4-Hydroxybenzhydrazide, ≥97%
Source biologique
synthetic
Essai
≥97%
Forme
powder
Pf
264-266 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
acetic acid: water (1:1): 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Fluorescence
λex 360 nm; λem 425 nm (reacted with 5-hydroxymethyl-furaldehydezinc acetate)
Chaîne SMILES
NNC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Clé InChI
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Application
- for determining the concentration of maltose from starch digestion
- for analysis of sugars from fructan containing food hydrolysate
- in colorimetric assay for reducing sugar estimation from processed feedstuff
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Invertase