Key Documents
490261
Sigma-Aldrich
Methyl bromoacetate-2,2-d2
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
BrCD2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i2D2
Clé InChI
YDCHPLOFQATIDS-CBTSVUPCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64.00 °C - closed cup