179485
4-Oxo-TEMPO
Synonyme(s) :
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
WSGDRFHJFJRSFY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Redox sources for anodes in lithium secondary batteries
- Free-radical biological studies
- Radical spin-trapping
- Electron paramagnetic resonance studies
- Polymer chemisty and synthesis applications
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable