pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-554-2
MDL number:
Assay:
95%
Form:
(Powder or Crystals or Chunk(s) or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
95%
form
(Powder or Crystals or Chunk(s) or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
bp
102-105 °C/18 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3
InChI key
JWUXJYZVKZKLTJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
flash_point_f
177.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
81 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials