397210
2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
95-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C13H9ClFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
Clé InChI
GTGMXPIQRQSORU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 2,4-disubstituted quinolones, via Meyer-Schuster rearrangement
- 6-chloro-2-methyl-4-(2-fluorophenyl) quinazoline
- N-desalkylflurazepam
- benzotriazepines
- diazepam-related benzodiazepines.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable