216399
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, wet
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Amberlyst® 15 hydrogen form, wet
Forme
beads
Qualité
wet
Paramètres
120 °C max. temp.
Humidité
≤1.6%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
Taille des particules
<300 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
Technique de séparation
cation exchange
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Résistance chim./phys.
- hexane: 10-15
- toluène: 10-15
- dichloro éthylène: 15-20
- acétate d′éthyle: 30-40
- éthanol à 95%: 60-70
- eau: 60-70
Spécifications:
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable