Merck
Milieux et accessoires pour LPLC
Colonnes LPLC remplies de différents milieux pour diverses applications chromatographiques particulières.
Notre vaste collection comprend une gamme variée de milieux et d'accessoires de grande qualité, méticuleusement conçus pour les séparations par LPLC dans diverses applications. Qu'il s'agisse de purification de biomolécules, de chromatographie de protéines ou d'isolement de petites molécules, nos produits de LPLC offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles.
Aperçu du contenu
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Résines adsorbantes
Notre sélection de résines adsorbantes comprend de l'alumine, du charbon, du dextran hydrophobe, du Florisil®, des LRA (Lipid Removal Agent), des adsorbants polymères, des silices et des silices greffées. Ces résines présentent une grande sélectivité, une excellente capacité et une stabilité robuste avec une granulométrie uniforme, une structure de pores optimisée, une grande surface d'adsorption et une grande résistance chimique. Découvrez notre collection, notamment la résine Supelpak™, les résines XAD™, les résines AmberLite™, les résines AmberChrom™, les résines AmberSep™, les résines DIAION™, les résines Carboxen™ et les résines SEPABEADS™.
Résines d'affinité
Nos milieux de chromatographie d'affinité, qui comprennent des billes acryliques, de l'agarose, de la cellulose et des résines Toyopearl®, offrent une grande capacité d'adsorption, une stabilité mécanique élevée et des performances constantes, assurant une purification rapide et fiable des biomolécules sans rétrécissement ni gonflement lorsque la force ionique varie.
Résines de filtration sur gel
Nos résines de filtration sur gel, ou d'exclusion stérique, assurent une séparation de haute résolution, couvrent une large plage de poids moléculaires et possèdent une stabilité chimique exceptionnelle. Ces résines permettent de séparer les biomolécules de manière précise et efficace en fonction de leur taille, pour une récupération et une purification de haut niveau des protéines, acides nucléiques et autres macromolécules. Elles sont compatibles et présentent des interactions non spécifiques avec divers tampons en fournissant des résultats reproductibles. Vous avez le choix entre les marques Sephadex® , Avicel® et Sepharose® .
Échangeurs d'ions
Nous proposons des échangeurs d'ions microporeux (de type gel) et macroréticulaires (macroporeux). Les résines échangeuses d'ions sous forme de gel présentent une grande capacité d'échange, une microporosité élevée (taille de pores jusqu'à 30 angströms) et une forte résistance aux acides, aux bases, aux oxydants et aux effets de la température. Les résines échangeuses d'ions macroporeuses possèdent des pores de grand diamètre pour un meilleur échange des ions, une grande stabilité face aux contraintes chimiques, thermiques et mécaniques, et une régénération rapide, ce qui en fait l'outil idéal pour traiter les polluants de haut poids moléculaire tout en garantissant les performances à long terme.
  • Échangeurs de cations fortement acides : les résines échangeuses de cations fortement acides sont très stables vis-à-vis des acides, des bases, des solvants organiques et des agents réducteurs et oxydants. Leur degré d'ionisation est comparable à celui des acides très forts et elles sont efficaces sur toute la gamme de pH, de 0 à 14.
  • Échangeurs d'anions fortement basiques : ces échangeurs résistent très bien aux acides, aux bases, aux solvants et aux agents réducteurs et oxydants, et présentent une meilleure régénération et une adsorption légèrement réduite de l'acide silicique. Leur capacité d'échange est indépendante du pH, avec un degré d'ionisation comparable à celui des hydroxydes alcalins.
  • Échangeurs de cations faiblement acides : résistants aux alcalis forts et aux solvants, ils fonctionnent bien dans la plage de pH de 6 à 14. On peut les régénérer de manière efficace au fil du temps avec des acides minéraux dilués, car leur degré d'ionisation est comparable à celui de l'acide acétique.
  • Échangeurs d'anions faiblement basiques : efficaces sur la plage de pH de 0 à 7, ils présentent une excellente capacité de régénération. Ils peuvent être facilement régénérés avec NaOH, Na2CO3 ou NH3, ce qui les rend économiques tout en réduisant au minimum la perte de capacité théorique, et en fait une solution parfaite pour les applications nécessitant une résine rentable et respectueuse de l'environnement.
  • Échangeurs d'ions à lit mélangé : nos résines à lit mélangé de grande capacité contiennent une résine échangeuse de cations fortement acides et une résine échangeuse d'anions fortement basiques de distribution granulométrique uniforme. Les résines en lit mélangé sont dotées d'un indicateur de couleur pratique qui permet de contrôler facilement leur épuisement. Elles présentent également une très bonne capacité de régénération, une excellente compatibilité chimique et des performances durables, pour une élimination efficace et constante des impuretés ioniques présentes dans l'eau.
  • Résines chélatrices : il s'agit de billes de polymère synthétique contenant des groupes fonctionnels capables de créer des liaisons covalentes de coordination avec les ions métalliques. Elles sont utilisées dans toute une variété de procédés industriels pour éliminer et purifier sélectivement les ions métalliques.
  • Résines nucléaires : il s'agit de résines échangeuses d'ions spécialement conçues pour purifier et traiter les matériaux radioactifs dans les centrales nucléaires, les laboratoires de recherche et les installations de gestion des déchets nucléaires.
Ressources apparentées
  • Article: Selection Guide for Polymeric Resins
    Polymeric resins offer research-scale separations and purification applications, including various adsorbent types.
  • Brochure: Resins Selection Guide
    LPLC is a versatile chromatographic technique that has evolved from using open columns and gravity to incorporating pumps and instrumentation. It offers a wide range of media, packed and empty columns, filters, injectors, valves, and tubing. The guide also covers Carboxen® Synthetic carbons, highly engineered derivatized resins with functions in adsorption and hydrophobic interaction chromatography.