Principaux documents
224359
Supelco
Amberlite IR120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh
Synonyme(s) :
Amberlite IR120 Na+ form
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Amberlite IR120 sodium form, Na+-form
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
17 mmHg ( 20 °C)
Description
cross-linkage 8%
Forme
beads
Réticulation
8 % cross-linked
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Humidité
45%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium
Taille des particules
16-50 mesh
Capacité
2.0 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Chaîne SMILES 
[Na+].c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8.Na/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q;;+1
Clé InChI
ZWZSXPSZPITJQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Amberlite IR120 is a strongly acidic cation exchange resin which may be used for the recovery of toxic metals. It may be used in column chromatography. It is required for a ion-exchange resin to swell in the solvent for a higher rate of sorption and to exchange ions.
Application
Résine échangeuse de cations fortement acide pour la décalcification.
Amberlite IR120 Na+ form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ion-exchange equilibria of Cu2+, Cd2+, Zn2+, and Na+ ions on the cationic exchanger Amberlite IR-120.
Valverde, Jose L., et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46, 1404-1409 (2001)
Determination of intraparticle diffusivities of Na+/K+ in water and water/alcohol mixed solvents on a strong acid cation exchanger.
Rodriguez, Juan F., et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 41, 3019-3027 (2002)