Key Documents
1.15635
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Ion exchanger Amberlyst® 15, suitable for ion chromatography
Forme
resin
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly acidic)
Matrice
PS-DVB
Groupe de la matrice active
SCX
Taille des particules
355-1180 μm
Technique de séparation
mixed mode
Température de stockage
15-25°C
Description générale
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Remarque sur l'analyse
Description: beige to grey-brown spherules
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
Particle size (0.355 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Informations légales
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3