147885
4-Phenyl-3-buten-2-one
99%
Synonyme(s) :
Benzalacetone, Benzylideneacetone, Methyl styryl ketone
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
260-262 °C (lit.)
Pf
39-42 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
petroleum ether: very slightly soluble
water: very slightly soluble
Chaîne SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
Clé InChI
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
253.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
123 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves