Accéder au contenu
8.07334
2-Phenylethylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Phenylethylamine, Phenethylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
200-574-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C
potency
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0-5.5 % (v/v)
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
pH
11.5 (20 °C, 4.3 g/L in H2O)
kinematic viscosity
2.40 cSt(23 °C)
bp
200-202 °C/1013 hPa
mp
<-60 °C
transition temp
flash point 81 °C
solubility
63.25 g/L
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChI key
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.960 - 0.962
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup