46188
Farnesal, mixture of isomers
technical
Synonyme(s) :
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienal
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Impuretés
≤3% water
Indice de réfraction
n20/D >1.4920 (lit.)
n20/D 1.497
Point d'ébullition
126-129 °C/3.5 mmHg (lit.)
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11-12H,5-6,8,10H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
Clé InChI
YHRUHBBTQZKMEX-YFVJMOTDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter