669288
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
97%
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-1-phenyl-1-butyne
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5667
Densité
1.005 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,1H3
Clé InChI
JYOZFNMFSVAZAW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup