124087
2-Bromo-4-methylaniline
98%
Synonyme(s) :
2-Bromo-p-toluidine, 4-Amino-3-bromotoluene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.602 (lit.)
pb
240 °C (lit.)
Pf
14-16 °C (lit.)
Densité
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup