111236
trans-2-Octene
97%
Synonyme(s) :
β-trans-Octene, (2E)-2-Octene, (E)-2-Octene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
31 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
123 °C (lit.)
Densité
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C\C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5H,4,6-8H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup