Key Documents
A34759
Sigma-Aldrich
Allylpentafluorobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6F5CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
148-149 °C (lit.)
Densité
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(CC=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H5F5/c1-2-3-4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h2H,1,3H2
Clé InChI
YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup