Principaux documents
W341606
Sigma-Aldrich
trans-3-Octen-2-one
≥98%, stabilized, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH=CHCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro FEMA:
3416
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11170
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
07.107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥98%
Contient
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
100 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
mushroom; earthy; spicy; herbaceous; sweet
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCCC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b7-6+
Clé InChI
ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup