Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SRE0001
Sigma-Aldrich
Pepsine from porcine gastric mucosa
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥3200 units/mg protein
Synonyme(s) :
Pepsine from hog stomach, Pepsine A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥3200 units/mg protein
Poids mol.
35 kDa
Impuretés
salt, essentially free
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Application
La pepsine peut être utilisée pour produire des fragments F(ab′)2 d′anticorps. pepsine sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Actions biochimiques/physiologiques
Clivage préférentiel : résidus hydrophobes et aromatiques en positions P1 et P1′. Clive les liaisons Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe et Phe-Tyr dans la chaîne β d′insuline.
Définition de l'unité
One unit will produce a ΔA280 of 0.001 per min at pH2.0 at 37° C, measured as TCA-soluble products using hemoglobin as substrate. (Final volume = 16mL. Light path = 1cm.)
Remarque sur l'analyse
Le pH optimal se situe entre 2 et 4. Activité maintenue dans une solution d′urée à 4 M et de guanidine HCl à 3 M. Stable à 60 °C. La pepsine est inactivée de façon irréversible à pH 8,0 - 8,5.
Protein determined by E1%/280
Autres remarques
View more information on pepsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Joseph S Fruton
The Quarterly review of biology, 77(2), 127-147 (2002-07-02)
Studies on gastric digestion during 1820-1840 led to the discovery of pepsin as the agent which, in the presence of stomach acid, causes the dissolution of nutrients such as meat or coagulated egg white. Soon afterward it was shown that
J Tack
Alimentary pharmacology & therapeutics, 22 Suppl 1, 48-54 (2005-07-27)
Gastro-oesophageal reflux disease is defined as the presence of symptoms or lesions that can be attributed to the reflux of gastric contents into the oesophagus. Aspiration and prolonged monitoring studies in humans have shown that reflux of gastric contents is
Adrian Allen et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 288(1), C1-19 (2004-12-14)
Secretion of bicarbonate into the adherent layer of mucus gel creates a pH gradient with a near-neutral pH at the epithelial surfaces in stomach and duodenum, providing the first line of mucosal protection against luminal acid. The continuous adherent mucus
Tina L Samuels et al.
The Annals of otology, rhinology, and laryngology, 119(3), 203-208 (2010-04-16)
Diagnosis of extraesophageal reflux (EER) currently relies on tools designed for diagnosis of gastroesophageal reflux. Such tools lack the sensitivity and reproducibility to detect the less frequent and mildly acidic reflux associated with upper airway disease. Pepsin has been posited
Yi Sun et al.
Journal of natural products, 77(7), 1749-1752 (2014-06-25)
Two linear peptides, ahpatinin Ac (1) and ahpatinin Pr (2), were isolated together with the known ahpatinin (i)Bu, pepstatin Ac, pepstatin Pr, and pepsinostreptin from a Streptomyces sp. derived from a deep-sea sediment. The structure of ahpatinin Pr (2) was