PHR1150
Composé F apparenté à l'acétaminophène
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4-Nitrophénol, p-Nitrophenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1003064
Pression de vapeur
0.6 mmHg ( 120 °C)
Famille d'API
acetaminophen, paracetamol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
541 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
279 °C (lit.)
Pf
110-115 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clé InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
336.2 °F
Point d'éclair (°C)
169 °C
Les clients ont également consulté
Protocoles
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.