PHR1970
Acetaminophen Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
N-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable