PHR1612
Acetaminophen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4-(Acetylamino)phenyl acetate, 4′-Acetoxyacetanilide, p-Acetoxyacetanilide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1003010
Famille d'API
paracetamol, acetaminophen
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 50 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
UJAOSPFULOFZRR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable