PHR1225
3-Aminophenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
m-Aminophenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1026004
Famille d'API
paracetamol, mesalazine, acetaminophen
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
164 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
120-124 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
Clé InChI
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2