1003064
USP
Composé F apparenté à l'acétaminophène
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Nitrophénol, p-Nitrophenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
0.6 mmHg ( 120 °C)
Famille d'API
paracetamol, acetaminophen
Température d'inflammation spontanée
541 °F
Fabricant/nom de marque
USP
pb
279 °C (lit.)
Pf
110-115 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clé InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
336.2 °F
Point d'éclair (°C)
169 °C