35836
4-Nitrophénol
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
p-Nitrophenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.6 mmHg ( 120 °C)
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
100% (HPLC)
Température d'inflammation spontanée
541 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
279 °C (lit.)
Pf
110-115 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clé InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
336.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
169.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.