Key Documents
E3876
Sigma-Aldrich
N-éthylmaléimide
crystalline, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
NEM
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro Beilstein :
112448
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
Technique(s)
activity assay: suitable
co-immunoprecipitation (co-IP): suitable
immunoblotting: suitable
Couleur
white to faint yellow
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
43-46 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Adéquation
suitable for Western blot
Application(s)
life science and biopharma
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Application
Réactif pour la modification covalente des résidus cystéine dans les protéines.
Actions biochimiques/physiologiques
Agent alkylant sulfhydryle qui inactive l'isocitrate déshydrogénase dépendante du NADP et de nombreuses endonucléases.
Augmente les courants des canaux M natifs dans les neurones sympathiques et agit comme un ouvreur pour les canaux KCNQ2, KCNQ4 et KCNQ5.
Notes préparatoires
Le NEM donne une solution claire dans l'éthanol à 50 mg/ml. Le NEM se dissout dans l'eau (>50 mg dans 4 ml) ; cependant, les solutions aqueuses sont instables. La vitesse d'hydrolyse est de type pseudo-premier ordre et dépend fortement du pH.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Tatsuki Kurokawa et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(1 Pt B), 382-387 (2013-10-22)
Hv1 (also named, voltage-sensor only protein, VSOP) lacks an authentic pore domain, and its voltage sensor domain plays both roles in voltage sensing and proton permeation. The activities of a proton channel are intrinsic to protomers of Hv1, while Hv1
Nicolas Matuszak et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7410-7420 (2009-07-09)
The endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) plays a major role in many physiological processes, and its action is quickly terminated via enzymatic hydrolysis catalyzed by monoglyceride lipase (MGL). Regulating its endogenous level could offer therapeutic opportunities; however, few selective MGL inhibitors have
Hannah E Boycott et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(41), E3955-E3964 (2013-09-26)
Atrial myocytes are continuously exposed to mechanical forces including shear stress. However, in atrial myocytes, the effects of shear stress are poorly understood, particularly with respect to its effect on ion channel function. Here, we report that shear stress activated
Marc Cuesta et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(4), 1360-1370 (2014-12-17)
In humans, shift work induces a desynchronization between the circadian system and the outside world, which contributes to shift work-associated medical disorders. Using a simulated night shift experiment, we previously showed that 3 d of bright light at night fully
Florian A Salomons et al.
Molecular and cellular biology, 29(7), 1774-1785 (2009-01-23)
Conditions causing an increase in misfolded or aberrant proteins can impair the activity of the ubiquitin/proteasome system (UPS). This observation is of particular interest, given the fact that proteotoxic stress is closely associated with a large variety of disorders. Although