381543
N-Cyclohexylmaleimide
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
89-91 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
imide
maleimide
Chaîne SMILES
O=C1C=CC(=O)N1C2CCCCC2
InChI
1S/C10H13NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2
Clé InChI
BQTPKSBXMONSJI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable