Merck
I1149
Iodoacétamide
BioUltra
Synonyme(s) :
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
ICH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.96
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-630-1
Beilstein/REAXYS Number:
1739080
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99% (NMR)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
92-95 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Application
L'iodoacétamide a été utilisé :
  • pour digérer des protéines en vue d'une analyse protéomique.
  • pour alkyler des échantillons de protéines.
  • pour dénaturer la β-lactoglobuline (BLG) et l'α-lactalbumine (ALA), deux allergènes contenus dans le lait de vache.
Biochem/physiol Actions
L'iodoacétamide agit comme un réactif d'alkylation des résidus cystéine pour le séquençage des peptides. C'est un inhibiteur irréversible des enzymes présentant une cystéine au niveau de leur site actif. Il réagit beaucoup plus lentement avec les résidus histidine, mais cette activité entraîne l'inhibition de la ribonucléase.
L'iodoacétamide (IAA) inhibe la glycolyse grâce à sa capacité à inhiber de manière irréversible la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase (GAPDH), une enzyme glycolytique. L'IAA permet d'étudier le rôle des résidus cystéine dans la catalyse enzymatique et le processus du transport cellulaire dans le cerveau. Il est capable de réagir avec les composés thiolés de faible poids moléculaire comme le mercaptoéthanol et le gluthation. L'IAA est aussi susceptible de bloquer certaines enzymes comme la bromélaïne, la cathepsine C, la clostripaïne et la carboxypeptidase P.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodoacétamide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges