Merck
Toutes les photos(9)
Documents
D8130
Sigma-Aldrich
Acide 5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoïque)
≥98%, BioReagent, suitable for determination of sulfhydryl groups
Synonyme(s) :
Acide 6,6′-dinitro-3,3′-dithiodibenzoïque, DTNB, Disulfure de 3-carboxy-4-nitrophényle, Disulfure de bis(3-carboxy-4-nitrophényle), Réactif d'Ellman
About This Item
Formule linéaire :
[-SC6H3(NO2)CO2H]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.35
Numéro Beilstein :
1896821
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
240-245 °C (dec.) (lit.)
Adéquation
suitable for determination of sulfhydryl groups
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′acide 5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoïque) est également appelé DTNB ou réactif d′Ellman. Ce réactif soluble dans l′eau interagit avec les groupes thiols et présente l′avantage de pouvoir être utilisé à un pH neutre. L′anion thiolate (RS-) réagit avec le réactif d′Ellman (DTNB2-) pour produire l′anion 2-nitro-5-thiobenzoate (TNB2-) et un disulfure mixte (R-S-TNB-). Le TNB2- présente un coefficient d′absorption moléculaire élevé et absorbe à une longueur d′onde de 412 nm. À un pH > 7,3, cette absorption est indépendante du pH.
Application
Le réactif d′Ellman peut être utilisé pour le test de l′acétylcholinestérase et pour le marquage spécifique des résidus cystéine. C′est un réactif sensible pour mesurer la teneur en sulfhydryle libre dans les protéines, peptides et tissus.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Christian K Riener et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 373(4-5), 266-276 (2002-07-12)
Since its introduction in 1959, Ellman's reagent (5,5'-dithio-bis(2-nitrobenzoic acid)) has been the favorite reagent for spectrophotometric measurement of protein sulfhydryls. Meanwhile however, evidence has accumulated that many protein sulfhydryls give an incomplete reaction with Ellman's reagent, even during prolonged assay
Reassessment of Ellman's reagent.
P W Riddles et al.
Methods in enzymology, 91, 49-60 (1983-01-01)
Ellman's reagent: 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid)--a reexamination.
P W Riddles et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 75-81 (1979-04-01)
Zrinka Kovarik et al.
Chemical research in toxicology, 28(5), 1036-1044 (2015-04-04)
Exposure to the nerve agent soman is difficult to treat due to the rapid dealkylation of the soman-acetylcholinesterase (AChE) conjugate known as aging. Oxime antidotes commonly used to reactivate organophosphate inhibited AChE are ineffective against soman, while the efficacy of
María Elena Quintanilla et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 14, 122-122 (2020-08-28)
Chronic ethanol intake results in brain oxidative stress and neuroinflammation, which have been postulated to perpetuate alcohol intake and to induce alcohol relapse. The present study assessed the mechanisms involved in the inhibition of: (i) oxidative stress; (ii) neuroinflammation; and
Protocoles
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.