Key Documents
XX1019004
Millipore
Base et bouchon Millipore pour filtration sous vide
90 mm, For use with stainless steel screen support, Screen sold separately
Synonyme(s) :
Millipore Filtration Assembly
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NA.54
Matériaux
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
90 mm
Raccords
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoires de filtration sous vide Millipore en verre
Base et bouchon en verre, 90 mm, pour support filtre en acier inoxydable (filtre vendu séparément)
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore tout verre de 90 mm.
Application
90 mm, pour support filtre en acier inoxydable (filtre vendu séparément)